Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
N° de catalogue HECH41590002
Bouchons, caoutchouc
N° de catalogue HECH41590002
Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Prix
0,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    4,0 mm
  • Ø supérieur:
    8,0 mm
  • Hauteur:
    20,0 mm
  • Seq:
    02