Transfer pipettes, fine tip
Small bulb fine tip, 0,5 ml, 25 µl, 36 mm, -, Bulk
ALPCLW4697
En PE-BD de qualité alimentaire, non toxique.
- Transferts de petits volumes et contrôles minutieux
- Élimination des surnageants, préparation de lames et chargement de gel
- Emballage:Bulk
- Stérile:-
- Capacité:0,5 ml
- Désignation:Small bulb fine tip
- Longueur:36 mm
- Seq:01
- Volume goutte:25 µl