Cork stoppers
26 mm, 19 mm, 23 mm
N° de catalogue HECH41594023
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Spécifications
- Ø inférieur:19 mm
- Ø supérieur:23 mm
- Hauteur:26 mm