Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solution primaire bleue (1 ml solution contient 62,4 mg CuSO₄.5 H₂O) Reag. Ph. Eur., Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue REGEEPBS01
Fournisseur:   REAGECON
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
N° de catalogue REGEEPBS01
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solutions de référence colorimétrique, Reag.Ph.Eur.
Solution primaire bleue (1 ml solution contient 62,4 mg CuSO₄.5 H₂O) Reag. Ph. Eur., Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
170,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Solution primaire bleue (1 ml solution contient 62,4 mg CuSO₄.5 H₂O) Reag. Ph. Eur.
Spécifications