Scoops
Scoops
2500 ml, 150 mm
N° de catalogue BURK5370-2000
Fournisseur:   BURKLE
Scoops
N° de catalogue BURK5370-2000
Fournisseur:  BURKLE
Scoops
Scoops
2500 ml, 150 mm
Prix
86,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact
Spécifications
  • Ø:
    150 mm
  • Capacité:
    2500 ml
  • Seq:
    05