Scoops
1000 ml, 100 mm
N° de catalogue BURK5370-1000
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
- Robust
- Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
- Suitable for food contact
Documents
Spécifications
- Ø:100 mm
- Capacité:1000 ml
- Seq:03