Sodium désoxycholate
Flacon verre pour solides, 25 g
  PIER89905
Sodium désoxycholate
  PIER89905
 :  302-95-4
Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Flacon verre pour solides, 25 g
 :  302-95-4
630,00 €
1 * 25 g
 :  Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
  •  :302-95-4
  •  :C₂₄H₃₉NaO₄
  •  :MFCD00064139
  •  :414.56 g/mol
  •  :357…365 °C
  •  :Température ambiante
  •  :206-132-7
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g