Thymolphthaleine
Thymolphthaleine
Glass bottle for solids, 50 g
N° de catalogue B23896.18
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Thymolphthaleine
N° de catalogue B23896.18
Numéro CAS:  125-20-2
Thymolphthaleine
Thymolphthaleine
Glass bottle for solids, 50 g
Numéro CAS:  125-20-2
Prix
90,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430.54 g/mol
  • Index Merck:14,9401
  • Point de fusion:251…253 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-729-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    50 g