Optical windows
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 40/20, Germanium, 25,4 mm, 2 mm
N° de catalogue 45387.KS
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Optical windows
N° de catalogue 45387.KS
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 40/20, Germanium, 25,4 mm, 2 mm
Prix
324,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
Spécifications
  • Matière fenêtre:
    Germanium
  • Désignation:
    Clear aperture 85%, surface finish 40/20
  • Dimensions:
    25,4 mm
  • Seq:
    28
  • Épaisseur:
    2 mm