Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
Echelle vol. 60 mm / Ø ext corps 6,7 mm, 100 µl, Systèmes CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400
N° de catalogue 554-1454
Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
N° de catalogue 554-1454
Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
Echelle vol. 60 mm / Ø ext corps 6,7 mm, 100 µl, Systèmes CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400
Prix
176,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
"Micro Extraction by Packed Sorbent" (MEPS™) est une technique développée pour la préparation d'échantillons par SPE (extraction en phase solide). Le produit MEPS™ se compose de deux parties, la seringue MEPS™ et le "Barrel Insert and Needle assembly" (BIN ensemble aiguille et piston). La technique MEPS™ pour préparer l'échantillon est utilisable en mode direct, mode phase inverse, en mode mixte et en échange d'ions. Comme les MEPS™ BIN peuvent s'utiliser pour des petits volumes jusqu'à 10 µl, ils représentent un outil performant pour l'usage en ligne d'analyses LC-MS de volumes réduits.
  • Le BIN contient une phase SPE incorporée dans l'aiguille de la seringue
  • Le BIN s'utilise avec des seringues MEPS™ de 100 ou 250 µl étanches aux gaz permettant l'usage de liquides à des pressions d'extraction normales
  • La préparation d'échantillons biologiques complexes est adaptée à la technique MEPS™ et réduit le volume d'échantillon et de réactif pour l'extraction
La base est de la silice avec une granulométrie de 45 µm et une porosité de 60 Å
Spécifications
  • Pour:
    Systèmes CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific et Varian 8400
  • Volume:
    100 µl
  • Désignation:
    Echelle vol. 60 mm / Ø ext corps 6,7 mm
  • Seq:
    01