Mortiers avec pilon
Mortiers avec pilon
330 ml, 80 mm, 59 mm, 125 mm, 135 mm
Catalog # 410-0107
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Mortiers avec pilon
Catalog # 410-0107
Mortiers avec pilon
Mortiers avec pilon
330 ml, 80 mm, 59 mm, 125 mm, 135 mm
Price
137,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mortier et tête de pilon en acier inoxydable.
  • Pieds antidérapants
Hand wash only.
Specifications
  • Profondeur:
    59 mm
  • Ø:
    135 mm
  • Ø int.:
    125 mm
  • Capacité:
    330 ml
  • Hauteur:
    80 mm