Slide wallets, FiloSlide™
6 paquets (armoire + 150 portefeuilles), transparent, 260×380 mm
N° de catalogue 720-2347
Fournisseur: CELLPATH
Aller à :
Product Details & Documents
These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.
- Hanging system
- Storage in conventional filing cabinets
Spécifications
- L×P:260×380 mm
- Couleur:transparent
- Désignation:6 paquets (armoire + 150 portefeuilles)