Slide wallets, FiloSlide™
4 paquets (armoire et 100 portefeuilles), transparent, 260×380 mm
N° de catalogue 720-2345
Fournisseur: CELLPATH
Aller à :
Product Details & Documents
These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.
- Hanging system
- Storage in conventional filing cabinets
Spécifications
- L×P:260×380 mm
- Couleur:transparent
- Désignation:4 paquets (armoire et 100 portefeuilles)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.