Cryoboxes without Divider
naturel, 130×130×120/130 mm
  GLWAB03
 :   GLW
Cryoboxes without Divider
  GLWAB03
 :  GLW
Cryoboxes without Divider
Cryoboxes without Divider
naturel, 130×130×120/130 mm
13,09 €
1 * 1 ST
PP, naturel ou coloré, sans séparateur
  • Autoclavable jusqu'à 121 °C et utilisable en congélateur jusqu'à –90 °C
  • Couvercle transparent intégré avec visibilité du contenu sans ouverture de la cryo-boîte
  • Trous de drainage au niveau de la base pour une ouverture facile de la boîte à basse température
  • Pour les échantillons sensibles à la lumière veuillez choisir la couleur noir/noir
Les boîtes sont fournies sans compartiment, en outre, elles peuvent être utilisées avec des séparateurs GLW pour une configuration individuelle. Elles conviennent au stockage de tubes non normalisés, d'échantillons de pierre, de petits éléments, et bien plus encore. Dimensions intérieures de la boîte: 124x124 mm, dimensions extérieures de la boîte: 130x130 mm.
B01-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 70 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B02-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 95 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B03-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 120 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B40-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B60-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 7 mm
B70-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 30 up to 35 mm
B90-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm / Lid - height 45 up to 50 mm
  • l×p×h ext.:
    130×130×120/130 mm
  • Couleur:
    naturel
  • Seq:
    25
Accessories
  •  
    Désignation
  • GLWAZP66
    Dividers, PP, natural, 6×6 compartments 19×19 mm
    1 * 10 ST - 4,37 €
  •  
    Désignation
  • 211-0349
    Séparateurs, PP, naturel, longueur 121 mm, hauteur 27 mm
    1 * 1 ST - 0,43 €
  •  
    Désignation
  • GLWAB1X1
    Detachable frame, PP, white, 126×126×25 mm
    1 * 1 ST - 4,67 €
  •  
    Désignation
  • GLWAL10
    Porte-étiquettes, transparent, PP, avec 20 étiquettes en papier, 34×100 mm
    1 * 20 ST - 8,75 €
  •  
    Désignation
  • 211-0537
    Séparateur, carton, 10×10 compartiments format 11,6×11,6 mm
    1 * 1 ST - 1,97 €
  •  
    Désignation
  • 211-0538
    Séparateur, carton, 5×5 compartiments format 24×24 mm
    1 * 1 ST - 1,97 €