Boîtes pour lames
jaune, PS, 100, 172×172×31 mm
GLWAK99Y
: GLW
Boîtes de rangement de haute qualité, pour lames de microscopie.
Conçues pour le stockage, le transport et la congélation de lames dans les domaines de la science, de l'industrie et de la biotechnologie.
- Nbre de lames:100
- Couleur:jaune
- Matière:PS
- Seq:16
- l×p×h:172×172×31 mm