Sample bottles, glass
1000 ml, Flacon d'échantillonnage en verre, HDPE, 1000 ml, GL 45
N° de catalogue BURK5314-0100
Fournisseur:   BURKLE
Sample bottles, glass
N° de catalogue BURK5314-0100
Fournisseur:  BURKLE
Sample bottles, glass
Sample bottles, glass
1000 ml, Flacon d'échantillonnage en verre, HDPE, 1000 ml, GL 45
Prix
26,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
  • Filetage:
    GL 45
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Flacon d'échantillonnage en verre, HDPE, 1000 ml
  • Seq:
    03