Eye showers
Eye shower, for placement to the right of the sink
  118-0796
 :   BRADLEY
Eye showers
  118-0796
 :  BRADLEY
Eye showers
Eye shower, for placement to the right of the sink
1 020,00 €
1 * 1 ST
Eye shower for faucet mounting.These can be operated with a single movement that is the valve remains open automatically after activation.
  • Pipe and fittings: brass, chromed
  • Chromed spray heads, with dust caps and flow regulator
 : Included international pictogram board, assembly instruction and inspection label.
  • Désignation:
    Eye shower, for placement to the right of the sink
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.