Pipettes Pasteur
Pipette Pasteur, graduée, 7,0 ml, 150 mm, 0,5 - 3 ml, 3 ml, +, Conditionnement individuel
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Spécifications
- Emballage:Conditionnement individuel
- Stérile:+
- Capacité:7,0 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, graduée
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Gradué jusqu'à:3 ml
- Division échelle:0,5 - 3 ml