Compteurs de cellules
Compteur de paillasse, 320×76×56 mm, 9
N° de catalogue HEATHS5360B
Fournisseur: HEATHROW
Aller à :
Product Details & Documents
Ces compteurs de cellules de laboratoire peuvent mesurer des cellules comme les basophiles, les éosinophiles, les myélocytes, les juvéniles, etc.
- Chaque clé enregistre jusqu'à 999 cellules
- Alarme pour les totaux de cent
- Boutons rouges et blancs avec boîtier gris
They can measure the number of cells such as Basophils (BASO), Eosinophils (EOSIN), Myelocytes (MYELO), Juvenile (JUVEN), Stab., Seg., Lymph., Mono., and total.
: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Compteur de paillasse, 320×76×56 mm
- Places:9