Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Avec pointe fine étendue et grande ampoule, 8,7 ml, 45, 4,8 ml, 6,1 mm, 147 mm, -, 400/paquet
N° de catalogue SAMC234
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   SAMCO
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
N° de catalogue SAMC234
Fournisseur:  SAMCO
   Low Manufacturing Impact
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Avec pointe fine étendue et grande ampoule, 8,7 ml, 45, 4,8 ml, 6,1 mm, 147 mm, -, 400/paquet
Prix
46,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 ST
Product Details & Documents
Ces pipettes aux pointes fines et aux ampoules intégrées sont idéales pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de petits volumes.
  • Fabriquées en PE incassable, non toxique
  • La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
  • Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
  • Parfaites pour enlever des couches de cellules et séparer des échantillons de sang
Spécifications
  • Ø ext.:
    6,1 mm
  • Emballage:
    400/paquet
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    8,7 ml
  • Désignation:
    Avec pointe fine étendue et grande ampoule
  • Longueur:
    147 mm
  • Seq:
    07
  • Gouttes par ml:
    45
  • Volume d'aspiration:
    4,8 ml
  • Cat. No.:
    SAMC234
  • Certification environnementale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact