Boîtes à coloration, WHEATON®
Portoir à coloration uniquement, pour 10-20 lames, - mm
Catalog # 631-2504
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
En verre sodo-calcique et acier inoxydable.
- Fond du portoir à coloration en verre amovible, ouvert pour faciliter et accélérer l'immersion et l'évacuation, tout en réduisant les risques de contamination croisée
Cette boîte standard permet les procédures de coloration manuelles. Le portoir accueille dix lames seules, 19 lames disposées tout à tout face à face et en diagonale, ou 20 lames dos à dos. L×l standard: 75×25 mm, 75×38 mm et 75×51 mm.
Documents
WHEA900200_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Désignation:Portoir à coloration uniquement, pour 10-20 lames
- l×p×h:- mm