Accessoires
Accessoires
Plaque nervurée en céramique, L×P×H : 210×290×12,7 mm, pour LE 14
N° de catalogue NABE691601098
Fournisseur:   NABERTHERM
Accessoires
N° de catalogue NABE691601098
Fournisseur:  NABERTHERM
Accessoires
Plaque nervurée en céramique, L×P×H : 210×290×12,7 mm, pour LE 14
Prix
81,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Plaque nervurée en céramique, L×P×H : 210×290×12,7 mm, pour LE 14
  • Seq:
    09