Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Emballage: 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Documents
Spécifications
- Désignation:Écouvillon avec palette souple et long manche, TX761K
- Longueur:162,3 mm
- Tige/Tête:PP/PE
- Matériau de la poignée:Polypropylene
- Cat. No.:115-1898
- Couleur de la poignée:Light Green
- Longueur de la tige:145,5 mm
- Largeur de la tige:3,2 mm
- Matériau tête de pompe:Knitted Alpha® Polyester
- Bond:Thermal
- Longueur de la tête:16,8 mm
- Modèle:TX761K
- Largeur de la tête:6,8 mm