Plasmid DNA buffers
Plasmid DNA buffers
DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 500 ml), 100 mL
N° de catalogue PS010
Fournisseur:   OMEGA BIO-TEK
Plasmid DNA buffers
N° de catalogue PS010
Fournisseur:  OMEGA BIO-TEK
Numéro CAS:  
Plasmid DNA buffers
DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 500 ml), 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
43,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 500 ml)
Spécifications