Leather gloves, Precision Tex 2
Leather gloves, Precision Tex 2
, 8, vert/blanc, 250 mm, 0,7 - 0,9 mm
N° de catalogue 112-4114
Fournisseur:   HONEYWELL SAFETY
Leather gloves, Precision Tex 2
N° de catalogue 112-4114
Fournisseur:  HONEYWELL SAFETY
Leather gloves, Precision Tex 2
Leather gloves, Precision Tex 2
, 8, vert/blanc, 250 mm, 0,7 - 0,9 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 PAIRE
Product Details & Documents
These Gunn cut gloves made of mixed grain leather provide good mechanical resistance.
  • Gunn cut, winged thumb
  • Both supple and comfortable as a result of its jersey back and grain leather, this glove provides an excellent touch and good grip
  • Green cotton interlock back ensures better absorption of perspiration
  • Elasticated at the back, the glove offers good support
Ideal for all mechanical handlings requiring good dexterity.
Certifications: EN 388:2016 (2121X); Cat. II.
Spécifications
  • Taille du gant:
    8
  • Couleur:
    vert/blanc
  • Longueur:
    250 mm
  • Épaisseur:
    0,7 - 0,9 mm
  • Norme EN:
    EN 388:2016 (2121X)
  • Cat. No.:
    112-4114
  • Usage unique/Réutilisable:
    réutilisable
  • Ambidextre/anatomique:
    Conception main droite et main gauche
  • Style de manchette:
    À élastique