Printers
Printer, AP1200, 48 mm, 92×108×47 mm, 315 g
N° de catalogue LANC39010004
Fournisseur:   GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
N° de catalogue LANC39010004
Fournisseur:  GETINGE LIFE SCIENCES
Printers
Printer, AP1200, 48 mm, 92×108×47 mm, 315 g
Prix
3 350,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Largeur d'impression (maximale):
    48 mm
  • Poids:
    315 g
  • Désignation:
    Printer, AP1200
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    92×108×47 mm