Boîtes contact
Boîtes contact Rodac, 65 mm, 15 mm, Aseptique, 25×20
: DELTALAB
Fabriquées en PS transparent, ces plaques de contact sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique et en milieu hospitalier pour déterminer la contamination bactérienne de surfaces telles que la peau, les tables d'opération, les gondoles réfrigérées et les surfaces de travail.
- Procédé de fabrication aseptique
- Grille moulée pour identifier la contamination détectée par cm² et faciliter le comptage des colonies
- Couvercle pour un empilage parfaitement stable pendant le transport et l'incubation et économie de l'espace sur les surfaces de travail
Ø×h: 65,7×14,7 mm.
- Ø:65 mm
- Emballage:25×20
- Stérilité:Aseptique
- Désignation:Boîtes contact Rodac
- Hauteur:15 mm