VWR®, Stirring Rods
VWR®, Stirring Rods
PTFE, 8 mm, 250 mm
N° de catalogue 442-4541
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Stirring Rods
N° de catalogue 442-4541
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Stirring Rods
VWR®, Stirring Rods
PTFE, 8 mm, 250 mm
Prix
56,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Solides, en PTFE.
  • Inertes, n'occasionnent pas d'éraflures, utilisables à des températures allant jusqu'à +280 °C
Spécifications
  • Ø:
    8 mm
  • Longueur:
    250 mm
  • Matière:
    PTFE