VWR®, Dropping Bottles, PTFE
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
N° de catalogue 216-0457
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
N° de catalogue 216-0457
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Prix
73,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En PTFE blanc.
  • Paroi flexible pour un usage facile
  • Bouchon à vis
  • Garantis résistant aux produits chimiques et inerte
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.
Spécifications
  • Ø ext.:
    43 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    100 mm