Microplaques, 384 puits
Small Volume™, naturel, 14,4 mm, 384, -, 1 - 90 µl, 107 µl
N° de catalogue 738-0507
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
N° de catalogue 738-0507
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, sans couvercle.
- Grande résistance chimique et thermique (de –196 à +121 °C)
- Plaques standard disponibles avec puits à fond plat ou en V
- Les plaques Deep Well Small Volume™ possèdent des puits à géométrie carrée et conique avec fond plat garantissant un pipetage précis et réduisant donc le volume mort
- Disponibles en naturel, noir ou blanc
Documents
Spécifications
- Nb de puits:384
- Stérile:-
- Couleur:naturel
- Désignation:Small Volume™
- Hauteur:14,4 mm
- Seq:05
- Volume réactionnel:1 - 90 µl
- Volume total:107 µl
- Cat. No.:738-0507
- Profil de puits:Deep Well Small Volume™
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Volume puits:107 μl
- Volume de travail:10 - 90 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact