Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Tubes à centrifuger

15 ml, 17×120 mm, PS, Capsule quart de tour, bleu, Fond conique, stérile, Sac de 100, boîte de 1000
  525-0412
Tubes à centrifuger
  525-0412
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger

15 ml, 17×120 mm, PS, Capsule quart de tour, bleu, Fond conique, stérile, Sac de 100, boîte de 1000

 
380,00 €
   
1 * 1.000 ST
 

En PP ou PS transparent, avec bouchon à visser en PE-HD, stériles ou non stériles, à fond rond ou conique.

  • Non autoclavables (sauf tubes 391-3478: autoclavables sans capuchon)
  • Tubes 391-3478 et 391-3475 équipé d'un capuchon à vis avec ouverture 1/3 de tour
  • Exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes, non cytotoxiques
  • Couleur du capuchon: bleu, (sauf tubes 391-3471 et 391-3478: blanc, et tubes 391-3479: noir)

 

 
  • Type de fermeture:
    Capsule quart de tour
  • Ø×L:
    17×120 mm
  • Emballage:
    Sac de 100, boîte de 1000
  • Type:
    Fond conique
  • Version:
    stérile
  • Capacité:
    15 ml
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    05
  • Couleur bouchon:
    bleu