Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
N° de catalogue SCERB404311000812
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
N° de catalogue SCERB404311000812
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Prix
91,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    11 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,8 mm
  • Longueur:
    43 mm
  • Seq:
    03