Density hydrometers
0,600 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
N° de catalogue GERI0119
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Spécifications
- Longueur:280 mm
- Seq:008
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:0,600 - 2,000 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.