Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pilons

Pilons

Glazed finish, 25 mm, 110 mm
N° de catalogue BIBB718342R
Fournisseur:   SciLabware
Pilons
N° de catalogue BIBB718342R
Fournisseur:  SciLabware
Pilons
Pilons

Glazed finish, 25 mm, 110 mm

Prix
40,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En verre borosilicaté.

Spécifications
  • Ø tête:
    25 mm
  • Désignation:
    Glazed finish
  • Longueur:
    110 mm
  • Seq:
    01