Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
300 ml, 90 mm, 120 mm
N° de catalogue BIBB718247
Fournisseur:   SciLabware
Mortiers sans pilon
N° de catalogue BIBB718247
Fournisseur:  SciLabware
Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
300 ml, 90 mm, 120 mm
Prix
85,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
Ordering information: Please order pestles separately.
Spécifications
  • Ø:
    120 mm
  • Capacité:
    300 ml
  • Hauteur:
    90 mm