Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
120 ml, 75 mm, 100 mm
N° de catalogue BIBB718242
Fournisseur:   SciLabware
Mortiers sans pilon
N° de catalogue BIBB718242
Fournisseur:  SciLabware
Mortiers sans pilon
Mortiers sans pilon
120 ml, 75 mm, 100 mm
Prix
76,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
Informations de commande: Please order pestles separately.
Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Capacité:
    120 ml
  • Hauteur:
    75 mm