Bath fluids
SilOil, −90...+55 °C, >90 °C, 3 mm²/s, 10 L
N° de catalogue HUBE6259
Fournisseur: HUBER
Aller à :
Product Details & Documents
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Caution: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:10 L
- Point d'éclair:>90 °C
- Plage de température:−90...+55 °C
- Type:SilOil
- Viscosité:3 mm²/s
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.