Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 3,776, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Fournisseur: REAGECON
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer standard DIN 19266
- Précision du pH:-
- Valeur pH:3,776