Acide sulfurique
Acide sulfurique
Glass bottle, 500 mL
N° de catalogue SUPL84727-500ML
Fournisseur:   Merck
Acide sulfurique
N° de catalogue SUPL84727-500ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  7664-93-9
Acide sulfurique
Glass bottle, 500 mL
Numéro CAS:  7664-93-9
Prix
55,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7664-93-9
  • Formule:H₂SO₄
  • Numéro MDL:MFCD00064589
  • Poids moléculaire:98.08 g/mol
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL