Cyclopentane, Supelco®
Cyclopentane, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 29680-5ML
Inflammable
Fournisseur:   Merck
Cyclopentane, Supelco®
N° de catalogue 29680-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  287-92-3
Cyclopentane, Supelco®
Cyclopentane, Supelco®
Flacon Verre, 5 mL
Numéro CAS:  287-92-3
Prix
35,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Pentamethylene
  • Numéro CAS:287-92-3
  • Formule:C₅H₁₀
  • Numéro MDL:MFCD00001356
  • Poids moléculaire:70.13 g/mol
  • Index Merck:13,02769
  • Point d'ébullition:49 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–93,3 °C
  • Densité:0,746 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–41 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1146
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:206-016-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL