Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Cyclopentane, Supelco®

Flacon Verre, 10 mL
N° de catalogue 29680-10ML
Inflammable
Fournisseur:   Merck
Cyclopentane, Supelco®
N° de catalogue 29680-10ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  287-92-3
Cyclopentane, Supelco®
Cyclopentane, Supelco®

Flacon Verre, 10 mL

Numéro CAS:  287-92-3
Prix
49,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Pentamethylene
  • Numéro CAS:287-92-3
  • Formule:C₅H₁₀
  • Numéro MDL:MFCD00001356
  • Poids moléculaire:70.13 g/mol
  • Index Merck:13,02769
  • Point d'ébullition:49 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–93,3 °C
  • Densité:0,746 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–41 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1146
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:206-016-6
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.