Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

n-Hexadécane, Supelco®

Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue 52209-5ML
Santé
Fournisseur:   Merck
n-Hexadécane, Supelco®
N° de catalogue 52209-5ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  544-76-3
n-Hexadécane, Supelco®
n-Hexadécane, Supelco®

Flacon Verre, 5 mL

Numéro CAS:  544-76-3
Prix
68,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexadecane, Cetane
  • Numéro CAS:544-76-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008998
  • Poids moléculaire:226.45 g/mol
  • Point d'ébullition:287 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:18 °C
  • Densité:0,77331 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • Point d'éclair:135 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-878-9

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.