Dichlorométhane, Supelco®
Dichlorométhane, Supelco®
Glass bottle, 500 mL
N° de catalogue SUPL66742-500ML
Santé
Irritant
Fournisseur:   Merck
Dichlorométhane, Supelco®
N° de catalogue SUPL66742-500ML
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  75-09-2
Dichlorométhane, Supelco®
Glass bottle, 500 mL
Numéro CAS:  75-09-2
Prix
120,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:12,06140
  • Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    500 mL