Méthylcyclohexane, Supelco®
Flacon Verre, 1 mL
N° de catalogue 66294-1ML
Fournisseur: Merck
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:108-87-2
- Formule:C₆H₁₁CH₃
- Numéro MDL:MFCD00001497
- Poids moléculaire:98.19 g/mol
- Index Merck:13,06074
- Point d'ébullition:101 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–126 °C
- Densité:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–4 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:2296
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
- EINECS:203-624-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL