Ether diéthylique, Supelco®
Ether diéthylique, Supelco®
Flacon Verre, 1 mL
N° de catalogue 91238-1ML-F
Inflammable
Irritant
Fournisseur:   Merck
Ether diéthylique, Supelco®
N° de catalogue 91238-1ML-F
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  60-29-7
Ether diéthylique, Supelco®
Ether diéthylique, Supelco®
Flacon Verre, 1 mL
Numéro CAS:  60-29-7
Prix
50,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  • Numéro CAS:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Poids moléculaire:74.12 g/mol
  • Index Merck:12,03852
  • Point d'ébullition:35 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–123 °C
  • Densité:0,7135 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–40 °C
  • UN:1155
  • ADR:3,I
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-467-2
  • REACH:01-2119535785-29
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL