Thymolphthaleine, Supelco®
Glass bottle for solids, 10 g
N° de catalogue SUPL89360-10G
Fournisseur:   Merck
Thymolphthaleine, Supelco®
N° de catalogue SUPL89360-10G
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  125-20-2
Thymolphthaleine, Supelco®
Glass bottle for solids, 10 g
Numéro CAS:  125-20-2
Prix
55,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430.54 g/mol
  • Index Merck:12,09542
  • Point de fusion:253 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-729-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    10 g
Spécifications