Microplaques, 1536 puits
Microplaques, 1536 puits
Fond plein, transparent, incolore, 1536, -
N° de catalogue 738-0080
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 1536 puits
N° de catalogue 738-0080
Fournisseur:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Microplaques, 1536 puits
Microplaques, 1536 puits
Fond plein, transparent, incolore, 1536, -
Prix
2 490,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Pour les applications de criblage haut rendement, ces plaques sont disponibles avec un fond transparent (en PS), ou encore noir ou blanc en qualité LUMITRAC™ ou FLUOTRAC™.
  • Les versions HiBase sont conçues pour les instruments à lecture par le haut et les plaques µClear® LoBase, pour les instruments à lecture par le bas
  • Les plaques à fond plein sont disponibles avec des surfaces à liaison élevée (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 ou FLUOTRAC™ 600) ou moyenne (LUMITRAC™ 200 ou FLUOTRAC™ 200)
  • Les puits carrés arrondis associent les avantages des puits carrés (volume de travail souple, 3 à 10 µl) et des puits ronds (réduction de l'absorption et de la formation de bulles)
  • Exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Volume de travail: 3-10 µl
Spécifications
  • Nb de puits:
    1536
  • Stérile:
    -
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Fond plein, transparent
  • Cat. No.:
    738-0080
  • Certification environnementale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact