PCR racks
Portoir PCR à 96 puits, vert
N° de catalogue RATI6114103
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
- 8×12 positions, micro test plate format
- Autoclavable
- Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
- Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Spécifications
- Couleur:vert
- Désignation:Portoir PCR à 96 puits
- Seq:03
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RATI6114110Couvercle, transparent, hauteur 14 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 25,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- RATI6114111Couvercle, transparent, hauteur 28 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 28,20 €