Cuves pour fluorescence
Cuve pour fluorescence avec bouchon, 3,5 ml, 10 mm, Quartz
N° de catalogue VARI6610001200
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.
Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:3,5 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuve pour fluorescence avec bouchon
- Seq:010
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



