Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cuves pour fluorescence

Cuves pour fluorescence

Cuve pour fluorescence, partie supérieure ouverte, 3,5 ml, 10 mm, Quartz
N° de catalogue VARI6610000900
Fournisseur:   VARIAN
Cuves pour fluorescence
N° de catalogue VARI6610000900
Fournisseur:  VARIAN
Cuves pour fluorescence
Cuves pour fluorescence

Cuve pour fluorescence, partie supérieure ouverte, 3,5 ml, 10 mm, Quartz

Prix
577,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents

Ces cuvettes sont conçues pour une utilisation avec un spectrophotomètre à fluorescence Cary Eclipse.

Pour des applications dans les universités, sciences de la vie, la biotechnologie, les produits chimiques, l'énergie et les analyses alimentaires.

Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    3,5 ml
  • Matière fenêtre:
    Quartz
  • Désignation:
    Cuve pour fluorescence, partie supérieure ouverte
  • Seq:
    009